28011-U
TurboMatrix storage cap
brass, for use with PerkinElmer Turbomatrix
Scegli un formato
567,00 €
Prezzo di listino810,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
567,00 €
Prezzo di listino810,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Materiali
brass
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
M0413624
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperatura massima
260 °C
tecniche
active air sampling: suitable
Alt. × largh. × prof.
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer Turbomatrix
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)