per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 145,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122104
Capacity:
1000 mL
Material:
bottom (baffled), polycarbonate
Sterility:
sterile
Feature:
cap vented
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
bottom (baffled), polycarbonate
sterility
sterile
feature
cap vented
packaging
pack of 6 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio F4063-B
capacity
1000 mL
General description
Erlenmeyer Shaker Flasks are made of polycarbonate or PETG. The polypropylene screw caps are vented with 0.2µm membranes to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms with the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment. Polycarbonate flasks have baffled (ribbed) bottoms to provide increased oxygenation and mixing efficiency even at lower shaking speeds. Polycarbonate Flasks are autoclavable at 121°C and 15 psi. All flasks, regardless of size, are individually wrapped and gamma sterilized to SAL 10-6. They are free of RNase, DNase, pyrogen, endotoxins and human DNA.
Flask, Erlenmeyer, 1000ml, Polycarbonate, baffled bottom w vented screw cap, Sterile, indiv wrapped, 6/CS
Features and Benefits
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Legal Information
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio BioFlask™ Erlenmeyer Shaker Flask, Individually Wrapped
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?