Documenti fondamentali
2632725
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight Design (wool packed)
pkg of 25 ea
Scegli un formato
25 PKG
637,00 €
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 PKG
637,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)