Documenti fondamentali
2877605-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
GC accessory, glass wool, inlet liner
Scegli un formato
5 EA
238,00 €
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
238,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Caratteristiche
Split/Splitless
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilità
configured for Shimadzu 2010
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (GC-2010)
Applicazioni
  • Split/Splitless Inlets in Gas Chromatography: What′s Up with All Those Different Glass Inlet Liners: This article reviews the various configurations of glass inlet liners used in split and splitless inlets for gas chromatography, focusing on their impact on sample introduction and analysis efficiency. The use of Straight FocusLiner Design (wool packed) inlets is highlighted for their ability to improve vaporization and reduce sample loss, making them essential in method development for accurate analytical results (Snow, 2022).
Note legali
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)