Documenti fondamentali
25324
Supelco
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
fused silica
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
15 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Applicazione: Basata su una delle fasi polari più usate, Carbowax 20M è una colonna polare adatta alle analisi di solventi, esteri metilici degli acidi grassi (FAME), alimenti, aromi e fragranze, alcoli e sostanze aromatiche. È inoltre un′ottima scelta quando si necessiti di una colonna polare per scopi generici.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
  • Legata
  • Poli(etilenglicole)
Limiti di temperatura
  • ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
Applicazioni
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits.[2] It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.[3]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)