Documenti fondamentali
24418
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm
Scegli un formato
1 EA
77,70 €
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
77,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
color-coded dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002897
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Shimadzu AOC14 and AOC17 GC Autosamplers
Descrizione generale
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
Note legali
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)