Documenti fondamentali
24301
Supelco
β-DEX 110
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
1 EA
807,00 €
807,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
807,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
807,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Descrizione
GC capillary column
Parametri
30-230 °C temperature
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
non-bonded; 10% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary chiral
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.[1]
The chiral stationary phase in β-DEX 110 columns contains permethylated β-cyclodextrin embedded in an intermediate polarity stationary phase. They are recommended for the enantiomeric separation of a wide range of chiral compounds (ketones, esters, alkanes, alkenes, alcohols, acids, ethers, etc.). The 10% (β-DEX 110) and 20% (β-DEX 120) β-cyclodextrin content alters the elution order while maintaining similar enantioselectivity.
Resistenza chim/fis
Temp. Limits:
  • 30 °C to 230 °C
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)