24218-U
SPB®-Octyl Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
GC column, SPB-Octyl, C8
Scegli un formato
700,00 €
Scegli un formato
About This Item
700,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1668
suitable for EPA 1613
Parametri
-60-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
applicazioni
environmental
food and beverages
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEFiltri attivi