24187
SPB®-50 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
700,00 €
Scegli un formato
About This Item
700,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G3
Parametri
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
320
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
environmental
food and beverages
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G3 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane)
- 30 °C to 310 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?