24031
SPB®-1 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Scegli un formato
1.250,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.250,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parametri
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
63
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GCFiltri attivi