23154
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
diam. 11.5 mm ( 11/24 in.), pkg of 50 ea
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diametro
11.5 mm ( 11/24 in.)
Compatibilità
configured for Varian Capillary injector
configured for Varian Saturn GC-MS
Descrizione generale
- Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
- Prodotto già condizionato, pronto all′uso
- Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
- Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Applicazioni
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[3]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[4]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[5]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[6]
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)