Documenti fondamentali
22781
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
Scegli un formato
1 EA
208,00 €
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
208,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass
agenzia
suitable for EPA 601
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 14-2337-024
Misura
5 mL
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Caratteristiche e vantaggi
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.