Documenti fondamentali
22271
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinonimo/i:
SYRINGE,PS-A-2,250UL
Scegli un formato
1 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Descrizione
Series A-2
Caratteristiche
removable needle Series A2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 050031
Lungh. × D.E. × D.I. ago
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
250 μL
Descrizione generale
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.