Documenti fondamentali
22083
Swagelok® Connector to Male NPT
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
Scegli un formato
2 EA
20,50 €
20,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
20,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
20,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
brass
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
400-1-2
Raccordi
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)