Vai a
22706
SWAGELOK® Connector to Female NPT
SWAGELOK® 400-7-2, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. female NPT
Sinonimo/i:
Swagelok® 400-7-2,SS CONNECTOR 1/4TX1/8P EA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
33,50 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
33,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-7-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. female NPT
General description
Nuts and ferrules included.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
227082206721519
description
SWAGELOK® 400-7-2, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. female NPT
description
SWAGELOK® 400-7-4, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, 1/4 in. female NPT
description
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
description
brass, 1/4 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 400-1-4
fitting
1/8 in. female NPT, 1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. female NPT, 1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/4 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-7-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-7-4
manufacturer/tradename
200-1-4
manufacturer/tradename
400-1-4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Connector to Female NPT
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)