22012
Swagelok® Front Ferrule
Swagelok® 203-1, brass, 1/8 in. Swagelok
Sinonimo/i:
Swagelok® 203-1,BRASS FRT FERR 1/8" PK20
Prodotti consigliati
Materiali
brass
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 203-1
Raccordi
1/8 in. Swagelok
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)