Documenti fondamentali
22031
Swagelok® Reducing Union
Swagelok® 400-6-2, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. Swagelok
Sinonimo/i:
Swagelok® 400-6-2,SS REDUCING UNION 1/4X1/8 EA
Scegli un formato
1 EA
41,70 €
41,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
41,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
41,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-6-2
Raccordi
1/4 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Reducing unions of Swagelok® type are mostly suitable as metal column terminators. All original reducing unions have a bore in the centre of about 6mm in length and an internal diameter of 1.2mm. Moreover, reducing unions have a large bore at the non-reducing site. Modification is necessary in reducing union in order to minimize peak broadening, pressure resistance and to ease the installation process.[1]
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Swagelok® Fittings Kit
22668-U
Swagelok® Fittings Kit
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 84-88 (2011)