21814
Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A")
L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Scegli un formato
201,00 €
Scegli un formato
About This Item
201,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
glass column
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Tipo di colonna
empty
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
- X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
- Y (length of detector arm) = 9.05 in. (230 mm)
- S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)