21284-U
Fase stazionaria per GC
phase SP®-2100, bottle of 10 g
Scegli un formato
185,00 €
Prezzo di listino370,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
185,00 €
Prezzo di listino370,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for USP G1
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 10 g
Parametri
0-350 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
SP®-2100 phase
Solubilità
chloroform: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)