Documenti fondamentali
820015
Sigma-Aldrich
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 1 mm, C18 (octadecyl) phase
Scegli un formato
1 EA
751,00 €
751,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
751,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
751,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 1 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 20015
Grado di funzionalizzazione
8% Carbon, multilayer, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.06 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 1 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.3 μm
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
TSKgel® Super-ODS columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 μm) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size used in Super Series and TSKgel ODS-140HTP columns provides the highest efficiency of all TSKgel reversed phase columns. The monodispersity of the particles reduces column back pressure to values more typical of larger particles, thus allowing the use of higher flow rates than other 2 μm packings. TSKgel Super-ODS columns are more hydrophobic than TSKgel Super-Octyl and TSKgel Super-Phenyl columns. They are an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)