Documenti fondamentali
15868
Supelco
Suberoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Scegli un formato
50 MG
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
1.360,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27NO6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.38 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥93.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]0.1/D -18.0±2.0° in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)