Vai a
61229
Stearoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octadecanoyl ester, C18-Carnitine, Octadecanoyl-L-carnitine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,40 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H49NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
7309670
Assay:
≥97.0% (TLC)
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI key
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Stearoylcarnitine is found in significantly greater amounts in patients with carnitine palmitoyltransferase II deficiency. Carnitine palmitoyltransferase, in conjunction with acyl-CoA synthetase and carnitine/acylcarnitine translocase, provides the mechanism whereby long-chain fatty acids are transferred from the cytosol to the mitochondrial matrix to undergo beta-oxidation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
508926125161367
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearoyl-L-carnitine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)