12500-U
Colonna impaccata in metallo per GC (per strumenti Agilent, configurazione "A")
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Carbopack C support
Gruppo funzionale matrice
SP®-1000 phase, 0.1%
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gSDS
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)