Documenti
AP112P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG umane, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-Human IgG HRP Conjugate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le IgG appartengono alla famiglia delle immunoglobuline e sono anticorpi diffusamente presenti nel siero. Sono glicoproteine coinvolte principalmente nella risposta immunitaria. Le IgG costituiscono circa il 70% delle immunoglobuline totali. L'IgG è una immunoglobulina monomerica composta da quattro catene polipeptidiche: due catene pesanti (gamma) di 50 kDa e due catene leggere di 25 kDa. Le catene sono legate da ponti disolfuro. Ogni molecola presenta due siti di legame per l'antigene. Le IgG sono le immunoglobuline più abbondanti. Quasi equamente distribuite nel sangue e nei tessuti liquidi, nell'uomo rappresentano il 75% delle immunoglobuline sieriche. Ne esistono 4 sottoclassi: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) e IgG4 (4%).
Specificità
The antibody reacts with the heavy chains of human IgG and with the light chains common to most human immunoglobulins.
Immunogeno
Prepared from purified human IgG.
Applicazioni
Goat Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate has been used:
  • to detect the bound immunoglobulin G (IgG) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) assay
  • in immunohistochemistry or cytochemistry at a dilution of 1:500 - 1:5,000
  • for western blotting with chromogenic substrates at a dilution of 1:5,000 - 1:100,000 and with ECL substrates at a dilution of 1:10,000 - 1:200,000.
  • for EIA at a dilution of 1:5,000-1:100,000
Azioni biochim/fisiol
L′immunoglobulina G (IgG) partecipa alle reazioni di ipersensibilità di tipo II e di tipo III. It initiates the classical pathway of the complement system and also neutralizes virus particles and toxins. Maternal IgG can pass through the human placenta to fetus providing immune defense for the neonate against infections. Le IgG sono implicate nella citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC). IgG is digested by papain to produce fragment antigen-binding (Fab). La digestione delle IgG con pepsina porta alla generazione del frammento cristallizzabile (Fc). IgG levels in severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV)-2 infected patients may be useful to evaluate the severity and prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Stato fisico
Purificato mediante cromatografia d′affinità utilizzando l'antigene legato a microsfere di agarosio. Liofilizzato. Il tampone è fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA. Non contiene conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2°-8°C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Dopo la ricostituzione, il prodotto è stabile per sei settimane a 2-8°C, come liquido non diluito. Ricostituire con 2 mL di acqua distillata. Per una conservazione prolungata dopo la ricostituzione, aggiungere un volume uguale di glicerolo per ottenere una concentrazione finale del 50% di glicerolo, quindi conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Nota: nel diluire l′anticorpo tenere presente che dopo l'aggiunta di glicerolo la sua concentrazione (e quella sali tampone) risulterà dimezzata rispetto a quella originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZA:
L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Altre note
Categoria di ricerca: &
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Jonathan Burnie et al.
Retrovirology, 19(1), 9-9 (2022-05-22)
P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1/CD162) has been studied extensively for its role in mediating leukocyte rolling through interactions with its cognate receptor, P-selectin. Recently, PSGL-1 was identified as a novel HIV-1 host restriction factor, particularly when expressed at high levels in
Z Zhong et al.
Clinical and experimental immunology, 195(2), 139-152 (2018-11-14)
Pregnant women and infants are at an increased risk of severe disease after influenza infection. Maternal immunization is a potent tool to protect both these at-risk groups. While the primary aim of maternal influenza vaccination is to protect the mother
The impact of timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth
Zhong Z, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 195(2), 139-152 (2019)
Sun Woo Lim et al.
The Korean journal of internal medicine, 37(5), 1031-1049 (2022-06-21)
We previously proposed minicircle vector technology as the potential platform for the development and production of new biologics. In this study, we have designed a novel target molecule for the treatment of allograft rejection and evaluated its feasibility as the
Kyle E Korolowicz et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Current treatment options for patients infected with hepatitis B virus (HBV) are suboptimal, because the approved drugs rarely induce cure due to the persistence of the viral DNA genome in the nucleus of infected hepatocytes, and are associated with either