Documenti fondamentali
11496
Supelco
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Scegli un formato
1 EA
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
427,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32110502
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Matrice
Chromosil 330 support
Gruppo funzionale matrice
none phase
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group sulfur compounds
for use with General Configuration
Descrizione generale
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)