10300AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
3.5-6.8
Tecnica di separazione
chiral
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 15022ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmSDS
- 12022ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmSDS
- 13022ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmSDS
- 14022ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmSDS
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)