Documenti fondamentali
07481
Supelco
Adipoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)