Documenti fondamentali
06370595
Vanillina
primary reference standard
Sinonimo/i:
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Aldeide vanillica
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
472792
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
P. ebollizione
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1O
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)