Documenti fondamentali
00032
Supelco
1H-1,2,4-Triazole-13C2,15N3
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1H-1,2,4-Triazole-1,2,4-15N3-3,5-13C2
Scegli un formato
10 MG
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
314,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2H315N3
Peso molecolare:
74.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)