The immunogen sequence of ZRB1468 is proprietary.
ZRB1468
Anti-PIEZO2 Antibody, clone 1H10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H10, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 318.06 kDa
observed mol wt ~260 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminus
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected PIEZO2 in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: 1:10,000 dilution from a representative lot detected PIEZO2 in HeLa, NIH3T3, and C6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PIEZO2 in HeLa, A431, and NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PIEZO2 with a KD of 5.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
御社製品ZRB1468 anti-PIEZO2 抗体の購入を検討しています。我々のターゲットである,以下の3つのタンパク質のいずれかとクロスリアクトする可能性があるかどうかをご示唆頂ければ幸いです。accession No.: XP_01445884, XP_001454572, XP_001461126 どうぞ,よろしくお願いします。
1 risposta-