ZMS1226
Anti-Cyclin B1 Antibody, clone V152, ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
G2/mitotic-specific cyclin-B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V152, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 48.06 kDa
observed mol wt ~53 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
hamster
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
hamster ... CCNB1(100770842)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cyclin B1 protein in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cyclin B1 in lysate from NIH/3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cyclin B1 in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cyclin B1 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)