Documenti fondamentali
Z763756
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity
with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed
Sinonimo/i:
homogenization microtubes
Scegli un formato
50 EA
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silica beads
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1031-10
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Note legali
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)