Documenti fondamentali
Z742685
Beadbug 6 microtube homogenizer, 5 mL adapter, set of 2
Scegli un formato
1 EA
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
Adapter to use 5ml tubes in BeadBug 6 microtube homogeniser. Supplied as a set of 2.
Note legali
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)