Documenti fondamentali
Z757357
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 2-20 μL
Scegli un formato
1 EA
285,00 €
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
285,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
285,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 728030
Volume
2-20 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
  • Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
  • Accurate and precise
  • Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
  • Robust design
  • Easiest pipette to maintain
Note legali
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)