Z709557
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
Single channel, volume 20-200 μL
Sinonimo/i:
Biohit pipettes, pipettor
Scegli un formato
402,00 €
Scegli un formato
About This Item
402,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 725060
Campo di misura del volume
20-200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)