Documenti fondamentali
Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
Scegli un formato
1 EA
57,30 €
57,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
57,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
57,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1331
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)