Documenti fondamentali
Z729027
Hettich® bucket for rotor 1324
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge buckets
Scegli un formato
1 EA
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1398
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor 1324
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Bucket 1398 (Z729027) is not compatible with any lid
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Its just de bucket or its comes with the cup holder kit? I already have the rotor 1324 bot not the holders or buckets.
    1 risposta
    1. Product Z729027 is Hettich product 1398, which is only the bucket. Product Z722790 is the Hettich product 1324, which is the rotor.
      See the image below for these products as well as additional adapters.
      To review the selection of various adapters or buckets, search by the Hettich name and Hettich Cat. No.