Documenti fondamentali
Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Scegli un formato
1 EA
85,00 €
85,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
85,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1741
Disponibilità
available only in EU
not available in USA and Canada
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrizione generale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)