Documenti fondamentali
Z744104
CoolSafe system
to hold, 384 microplate
Sinonimo/i:
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
Scegli un formato
1 EACH
460,00 €
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
460,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
to hold 384 microplate
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CSAF-3840
Descrizione generale
System Includes: 1 CoolSafe Box with Lid, 1 CHAM-1000, One 1ºC and one -10ºC Cool Bricks. Versatile - Designed for 0.2ml tubes (strips or trays), 96-well and 384-well microplates, 0.5ml, 1.5ml, 5ml tubes. Specially Formulated - Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Applicazioni
PCR
Caratteristiche e vantaggi
Cool Bricks maintain a constant temperature (1°C or –10°C) for up to 10 hours.
Note legali
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)