Documenti fondamentali
Z743366
Direct Thermal Cryo-Tags®
Cryo-Spot, green, diam. Type="regular">1/2 in., pkg of 4000 roll of
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
Scegli un formato
4000 EA
80,80 €
80,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4000 EA
80,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
80,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 4000 roll of
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-4500-G
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Diametro
Type="regular">1/2 in.
Colore
green
Compatibilità
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
Categorie correlate
Descrizione generale
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)