Documenti fondamentali
Z743346
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
Nanodrop Lite format, white, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
Scegli un formato
1000 EA
62,30 €
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
62,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
62,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-8000
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)