Documenti fondamentali
Z768294
Labeling tape
white, W × L 3/4 in. × 500 in.
Sinonimo/i:
label tape, white tape
Scegli un formato
1 ROLL
12,60 €
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ROLL
12,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
12,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech LBTP-1000
Largh. × lungh.
3/4 in. × 500 in.
Descrizione generale
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Is the labeling tape made by Diversified Biotech repositionable without leaving residue on the glass?
    1 risposta
    1. The Labeling Tape contains a repositionable, clean removable adhesive system that leaves no residue.
      Utile?
  2. Hello, I would like to ask if these labels are suitable for -20C box labeling? Thank you. Veronika
    1 risposta
    1. The suitable temperature range for product Z768294 is -23°C to +121°C.