Z741970
Cameo™ Filtration Membrane
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE)), pore size 0.4 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
165,00 €
Scegli un formato
About This Item
165,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate membrane (Track Etched (PCTE))
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
GVS Life Sciences 1215617
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.4 μm
Descrizione generale
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)