Polycarbonate hydrophilic membranes are designed to exhibit inherent hydrophilicity. While washing the membranes should not significantly affect their hydrophilic properties, there is a possibility that certain washing methods or agents could potentially impact the surface characteristics and lead to a temporary decrease in hydrophilicity.
VCTP02500
Filtri a membrana Isopore
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,1 μm
Scegli un formato
339,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
339,00 €
Spedizione prevista il06 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
agenzia
in accordance with ASTM® D5755
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore™
Millipore
Parametri
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Punto di bolla
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede pulitura (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Applicazioni
- Chemiotassi
- Saggi biologici
- Citologia
- Monitoraggio dell′aria
- Analisi di microplastiche
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
-
Hello, If I wash the polycarbonate hydrophilic membranes and let them dry, will they lose thier hydrophilicity? Thank you
1 risposta-