Z741774
LifeSep 500SX
for 500 ml vessels
Sinonimo/i:
LifeSep magnetic separation stand
Scegli un formato
17.640,00 €
Scegli un formato
About This Item
17.640,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Dexter Magnetic Technologies 2906019-1
Alt. × largh. × prof.
142 mm × 140 mm × 108 mm
Descrizione generale
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)