Documenti fondamentali
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
32,30 €
32,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
32,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
32,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Carbide-tip pen with metal body and clip.
Applicazioni
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)