Z741773
LifeSep 125SX
for 125 ml vessels
Sinonimo/i:
LifeSep magnetic separation stand
Scegli un formato
10.040,00 €
Scegli un formato
About This Item
10.040,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Dexter Magnetic Technologies 2906001-1
Alt. × largh. × prof.
71 mm × 98 mm × 72 mm
Descrizione generale
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)