Documenti fondamentali
Z740157
LifeSep magnetic separation stand
50SX, for 50 mL tubes
Sinonimo/i:
magnetic separation equipment
Scegli un formato
1 EA
854,75 €
854,75 €
Prezzo di listino931,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
854,75 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.56
854,75 €
Prezzo di listino931,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for 50 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
Categorie correlate
Descrizione generale
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)