Documenti fondamentali
Z403938
Sigma-Aldrich
IKA® disperser clamps
R 182 Boss head clamp for dispersers, cast aluminum, 1/cs
Sinonimo/i:
homogenizer clamps, tissue grinder clamps
Scegli un formato
1 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0002657700
Descrizione generale
  • Clamping Range-Stand: 9-16mm
  • Clamping Range-Extension Arm: 6-16mm
  • Material: cast aluminum
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2