Documenti fondamentali
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
Scegli un formato
1 EA
88,00 €
88,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
88,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
88,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1483
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1398, 1559 (buckets)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)